4-tert-Butylbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-tert-Butylbenzonitril
A14076.03 A14076.06 A14076.14
A14076.03EA 26.2 EUR
A14076.03 A14076.06 A14076.14
4-tert-Butylbenzonitril ≥98%
4-tert-Butylbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 4210-32-6 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Characteristic Boiling Point: 258° Beilstein Reference: 2080049 MDL No.: MFCD00075840
Formel: C₁₁H₁₃N
Molecular Weight: 159,23 g/mol
Siedepunkt: 258 °C
Dichte: 0,940
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075840
CAS-Nummer: 4210-32-6
EINECS: 224-137-2