Fasspumpen, AccuOne und EnergyOne
Lieferant: BURKLE
5900-1100 5900-1050 5900-1070 5900-2050 5900-2070 5900-2100
300-0086EA 717.6 EUR
300-0086 300-0084 300-0085 300-0087 300-0088 300-0089
Fasspumpen, AccuOne und EnergyOne
Pumpen Fass/Transferpumpen
Die Fasspumpen AccuOne und EnergyOne mit dem einzigartigen Hybrid-System ermöglichen ein schnelles, flexibles und komfortables Abfüllen. Die Pumpen sind mit zwei unterschiedlichen Stromversorgungssystemen ausgestattet: AccuOne, betrieben mit einem leistungsstarken, wiederaufladbaren Akku, und EnergyOne, betrieben mit einem Netzkabel für einen direkten Anschluss an das Stromnetz. AccuOne und EnergyOne sind für Anwendungen konzipiert, in denen auch sehr geringe Mengen an Flüssigkeit in kleine Behälter mit engen Öffnungen abgefüllt werden können. Sie sind aus den hochwertigen Materialien PP, PTFE und Hastelloy C gefertigt und bieten eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Dadurch eignen sie sich auch für das Abfüllen von Säuren und Basen.
  • Einzigartiges Hybrid-System – wiederaufladbarer Akku und Netzteil sind austauschbar
  • Das TouchPanel bietet eine staub-, schmutz- und wasserdichte Folientastatur
  • Hervorragende Restentleerung und Pumpleistung
  • 1 Antrieb für mehrere Pumpwerke
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Der wiederaufladbare Akku oder das Netzteil werden über einen Bügelverschluss angebracht und können leicht und schnell abgenommen und ausgetauscht werden. AccuOne kann dadurch auch mit der Netzteil-Kabeleinheit und EnergyOne mit dem wiederaufladbaren Akku betrieben werden. Dank des wiederaufladbaren Ersatzakkus als Zubehör entfallen Wartezeiten für das Aufladen des Akkus. Auch der Antrieb kann mittels Bügelverschluss schnell und einfach von Pumpwerk abgetrennt werden.
AccuOne
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku der neuesten Generation
Ersatz-Sicherungsakku erhältlich
Bis zu 600 Liter Fördermenge pro Akkuladung
EnergyOne
Unbegrenzte Abfülldauer
Erhältlich mit Netzteil oder wiederaufladbarer Batterie (als Zubehör erhältlich)
Mit Netzteil und festem Anschlussbogen
The barrel pump driven by rechargeable battery, AccuOne, features a unique new hybrid system with complete flexibility and independence from the electrical network. A powerful light rechargeable battery with the latest next generation lithium-ion technology, without memory effect, with auto-stop function before deep discharge.