4-Isopropylbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SB00932.1
SB00932EA
SB00932.50
MAYBSB00932.1EA
0
EUR
MAYBSB00932.1
MAYBSB00932EA
MAYBSB00932.50
4-Isopropylbenzonitril
4-Isopropylbenzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145,2 g/mol |
MDL:
MFCD00052966 CAS-Nummer: 13816-33-6 EINECS: 237-492-3 |