4-Methyl-4-phenyl-2-pentanon
Lieferant: CHEMPUR
BTBG00097.250
BTBG00097.1
CHMPBTBG00097.250EA
0
EUR
CHMPBTBG00097.250
MAYBBTBG00097.1
4-Methyl-4-phenyl-2-pentanon
4-Methyl-4-phenyl-2-pentanon
Formel:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂C(O)CH₃ Molecular Weight: 176,26 g/mol |
CAS-Nummer:
7403-42-1 EINECS: 231-007-9 |