Butyrophenon 99%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Phenylpropylketon

154411000 154415000
ACRO154411000EA 65.3 EUR
ACRO154411000 ACRO154415000
Butyrophenon 99%
Butyrophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 228…230 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 11…13 °C
Dichte: 0,988 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009397
CAS-Nummer: 495-40-9
EINECS: 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5185 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR