Butyrophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Phenylpropylketon
A11345.14
A11345.18
A11345.30
A11345.14EA
32.6
EUR
A11345.14
A11345.18
A11345.30
Butyrophenon ≥99%
Butyrophenon
Purity: 99%
CAS No.: 495-40-9
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5195
Odour: Characteristic
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 508305
MDL No.: MFCD00009397
Formel:
C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃ Molecular Weight: 148,2 g/mol Siedepunkt: 222 °C Schmelzpunkt: 11…13 °C Dichte: 1,021 Flammpunkt: 88 °C (190 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009397 CAS-Nummer: 495-40-9 EINECS: 207-799-7 |