1-Phenyl-1-decanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L06923.06
L06923.14
L06923.06EA
35.8
EUR
L06923.06
L06923.14
1-Phenyl-1-decanon ≥98%
1-Phenyl-1-decanon
Purity: 98+%
CAS No.: 6048-82-4
Molecular Formula: C16H24O
Formula Weight: 232.37
Flash Point:
Formel:
C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃ Siedepunkt: 165…167 °C (7 mmHg) Schmelzpunkt: 34…36 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009582 CAS-Nummer: 6048-82-4 EINECS: 227-946-9 |