Nonanophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: (1-Nonanoyl)benzol
TL00484.250 TL00484.1
CHMPTL00484.250EA 0 EUR
CHMPTL00484.250 MAYBTL00484.1
Nonanophenon
Nonanophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃
Molecular Weight: 218,34 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 14 °C
Dichte: 0,9338 g/cm³ (20.5 °C)
MDL: MFCD00048965
CAS-Nummer: 6008-36-2
EINECS: 227-861-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=954329dfa1dfb3703f537ff434c29d3d07d6dc94&vid=8404e060bb250a6a8e0cec57e16cf8c5c1d53d5a&prid=web&clid=SAPDAM