Propiophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Phenyl-1-propanon, Ethyl-phenylketon, Phenyl-ethylketon
131540010 131542500 131540025
ACRO131540010EA 87.6 EUR
ACRO131540010 ACRO131542500 ACRO131540025
Propiophenon 99%
Propiophenon
Formel: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009309
CAS-Nummer: 93-55-0
EINECS: 202-257-6
Merck Index: 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %