Propiophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
1-Phenyl-1-propanon, Ethyl-phenylketon, Phenyl-ethylketon
A15140.0E
A15140.22
A15140.36
A15140.0EEA
203
EUR
A15140.0E
A15140.22
A15140.36
Propiophenon ≥99%
Propiophenon
Purity: 99%
CAS No.: 93-55-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 606215
Merck Reference: 14,7830
MDL No.: MFCD00009309
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Molecular Weight: 134,18 g/mol Siedepunkt: 217…218 °C Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 1,008 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009309 CAS-Nummer: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Merck Index: 14,7830 |