Benzylaceton 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Phenyl-2-butanon
105830050
105832500
105830010
ACRO105830050EA
20.9
EUR
ACRO105830050
ACRO105832500
ACRO105830010
Benzylaceton 99%
Benzylaceton
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃ Molecular Weight: 148,2 g/mol Siedepunkt: 235…237 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: -13 °C Dichte: 0,9875 g/cm³ Flammpunkt: 105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008790 CAS-Nummer: 2550-26-7 EINECS: 219-847-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (25/25°C) 0.985 to 0.99 |