Benzylaceton ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Phenyl-2-butanon
B22777.0B B22777.30
B22777.0BEA 99.4 EUR
B22777.0B B22777.30
Benzylaceton ≥98%
Benzylaceton
Purity: 98% CAS No.: 2550-26-7 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5122 Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 1907123 MDL No.: MFCD00008790
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 235…237 °C
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 0,988
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008790
CAS-Nummer: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4