(4-Methoxyphenyl)aceton 98+%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanon, 4-Methoxybenzyl-methylketon

189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 54.2 EUR
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
(4-Methoxyphenyl)aceton 98+%
(4-Methoxyphenyl)aceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 266…268 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -15 °C
Dichte: 1,067 g/cm³
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008773
CAS-Nummer: 122-84-9
EINECS: 204-578-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR