4-Hydroxybenzylaceton 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanon
176470500 176472500
ACRO176470500EA 79.1 EUR
ACRO176470500 ACRO176472500
4-Hydroxybenzylaceton 99+%
4-Hydroxybenzylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002394
CAS-Nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %