4-Hydroxybenzylaceton
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanon
SB01721.1 SB01721.50
MAYBSB01721.1EA 0 EUR
MAYBSB01721.1 MAYBSB01721.50
4-Hydroxybenzylaceton
4-Hydroxybenzylaceton
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002394
CAS-Nummer: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4