o-Toluylsäure 98+%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methylbenzoesäure, 2-Toluylsäure, 2-Tolylsäure

139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 97 EUR
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
o-Toluylsäure 98+%
o-Toluylsäure
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002477
CAS-Nummer: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR