m-Toluylsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure
139050010
139050050
139051000
ACRO139050010EA
86.6
EUR
ACRO139050010
ACRO139050050
ACRO139051000
m-Toluylsäure 99%
m-Toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 263 Schmelzpunkt: 108…112 °C Dichte: 1.054 g/cm³ Flammpunkt: 150 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002523 CAS-Nummer: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 12,09673 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to light beige Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |