m-Toluylsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Tolylsäure, 3-Toluylsäure, 3-Methylbenzoesäure, 3-Tolylsäure
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
A13785.0BEA
77.1
EUR
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
m-Toluylsäure ≥99%
m-Toluylsäure
Purity: 99%
CAS No.: 99-04-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 108-110°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 970526
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002523
Formel:
C₈H₈O₂ Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 263 °C Schmelzpunkt: 108…110 °C Dichte: 1,050 Flammpunkt: 150 °C (302 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002523 CAS-Nummer: 99-04-7 EINECS: 202-723-9 Merck Index: 14,9535 |