4-tert-Butylbenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
A13997.30EA
24.5
EUR
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
4-tert-Butylbenzoesäure ≥99%
4-tert-Butylbenzoesäure
Purity: 99+%
CAS No.: 98-73-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 164-168°
Boiling Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 607545
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002563
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Siedepunkt: 280 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 164…168 °C Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C (356 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002563 CAS-Nummer: 98-73-7 EINECS: 202-696-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |