4-tert-Butylbenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
PTBBA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20238.0100
8.20238.1000
8.20238.9025
8.20238.0100EA
29
EUR
8.20238.0100
8.20238.1000
8.20238.9025
4-tert-Butylbenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylbenzoesäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molecular Weight: 178,23 g/mol Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 165…167 °C Dichte: 0,6 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002563 CAS-Nummer: 98-73-7 EINECS: 202-696-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 165 - 167 °C |
Molar Mass | 178.23 g/mol |
Bulk Density | 340 kg/m3 |
Boiling Point | 280 °C (decomposition) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 180 °C |
Density | 0.6 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.9 (H2O) (saturated solution) |
Ignition Point |