4-Isopropylbenzoesäure 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
412800050 412800250
ACRO412800050EA 44.3 EUR
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoesäure 98+%
4-Isopropylbenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 116…120 °C
Dichte: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002564
CAS-Nummer: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %