4-Butylbenzoesäure

Lieferant: Thermo Scientific

TL00751.10 TL00751.50
MAYBTL00751.10EA 0 EUR
MAYBTL00751.10 MAYBTL00751.50
4-Butylbenzoesäure
4-Butylbenzoesäure
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002571
CAS-Nummer: 20651-71-2
EINECS: 243-940-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR