p-Toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylbenzoesäure, 4-Tolylsäure, 4-Toluylsäure
A11506.0B A11506.0I A11506.30
A11506.0BEA 99.4 EUR
A11506.0B A11506.0I A11506.30
p-Toluylsäure ≥98%
p-Toluylsäure
Purity: 98% CAS No.: 99-94-5 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 181°(357°F) Melting Point: 178-182° Boiling Point: 274° Beilstein Reference: 507600 Merck Reference: 14,9535 MDL No.: MFCD00002565
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 274 °C
Schmelzpunkt: 178…182 °C
Dichte: 1.06
Flammpunkt: 181 °C (357 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002565
CAS-Nummer: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673