4-Pentylbenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Pentylbenzoesäure
BTB09863DA BTB09863EA BTB09863.50
MAYBBTB09863DAEA 0 EUR
MAYBBTB09863DA MAYBBTB09863EA MAYBBTB09863.50
4-Pentylbenzoesäure
4-Pentylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Siedepunkt: 260,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Dichte: ∼0,992 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002572
CAS-Nummer: 26311-45-5
EINECS: 247-607-9