3-Methylanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03 B24230.06
B24230.03EA 18.8 EUR
B24230.03 B24230.06
3-Methylanthranilsäure 98%
3-Methylanthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 4389-45-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 2359694
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007745
CAS-Nummer: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2