5-Methylanthranilsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Amino-m-toluylsäure, 2-Amino-5-methylbenzoesäure
160200010
160200050
160200250
ACRO160200010EA
33.8
EUR
ACRO160200010
ACRO160200050
ACRO160200250
5-Methylanthranilsäure 97%
5-Methylanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.16 g/mol Siedepunkt: 317 Schmelzpunkt: 174…177 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007909 CAS-Nummer: 2941-78-8 EINECS: 220-932-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 173 to 178 °C |
HPLC | ≥96.0 % |