5-Methylanthranilsäure 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Amino-m-toluylsäure, 2-Amino-5-methylbenzoesäure

L01513.06 L01513.14
L01513.06EA 104 EUR
L01513.06 L01513.14
5-Methylanthranilsäure 97%
5-Methylanthranilsäure

Purity: 97% CAS No.: 2941-78-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1101527

Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 175 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007909
CAS-Nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR