5-Methylanthranilsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 6-Amino-m-toluylsäure, 2-Amino-5-methylbenzoesäure
BTB06575.250 BTB06575.1
CHMPBTB06575.250EA 0 EUR
CHMPBTB06575.250 MAYBBTB06575.1
5-Methylanthranilsäure
5-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 317
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007909
CAS-Nummer: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3