6-Methylanthranilsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
SB00723.1 SB00723.10 SB00723.50
MAYBSB00723.1EA 0 EUR
MAYBSB00723.1 MAYBSB00723.10 MAYBSB00723.50
6-Methylanthranilsäure
6-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007809
CAS-Nummer: 4389-50-8