3-Amino-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-methylbenzoesäure
B24947.06 B24947.14
B24947.06EA 30.6 EUR
B24947.06 B24947.14
3-Amino-o-toluylsäure 98%
3-Amino-o-toluylsäure
Purity: 98% CAS No.: 52130-17-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 185-188° Beilstein Reference: 2803090
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075026
CAS-Nummer: 52130-17-3