4-Amino-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06
B24579.14
B24579.06EA
77.6
EUR
B24579.06
B24579.14
4-Amino-m-toluylsäure 98%
4-Amino-m-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 2486-70-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 169-171°
Beilstein Reference: 2802615
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151.16 g/mol Siedepunkt: 340 Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007736 CAS-Nummer: 2486-70-6 EINECS: 219-629-9 |