4-Amino-m-toluylsäure
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
FL19461.POR 019461-5G 019461-25G
CHMPFL19461.POREA 0 EUR
CHMPFL19461.POR FLUO019461-5G FLUO019461-25G
4-Amino-m-toluylsäure
4-Amino-m-toluylsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 170
MDL: MFCD00007736
CAS-Nummer: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9