3-Methyl-4-nitrobenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-m-toluylsäure
A15523.22 A15523.36
A15523.22EA 59.1 EUR
A15523.22 A15523.36
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure ≥99%
3-Methyl-4-nitrobenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 3113-71-1 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1959154
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.15 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007168
CAS-Nummer: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4