2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2-HydroxypropanIPADimethylcarbinolIsopropanolIsopropylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84531.950EA 0 EUR
84531.950 84531.550 84531.460
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,1 %