2-Hydroxy-m-toluylsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
L15825.14
L15825.22
L15825.14EA
17.6
EUR
L15825.14
L15825.22
2-Hydroxy-m-toluylsäure ≥99%
2-Hydroxy-m-toluylsäure
Purity: 99%
CAS No.: 83-40-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2086811
Merck Reference: 14,2581
MDL No.: MFCD00002448
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002448 CAS-Nummer: 83-40-9 EINECS: 201-473-8 Merck Index: 14,2581 |