2-Hydroxy-p-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-methylbenzoesäure, 4-Methylsalicylsäure, m-Homosalicylsäure
223540250 223541000
ACRO223540250EA 42.4 EUR
ACRO223540250 ACRO223541000
2-Hydroxy-p-toluylsäure 98%
2-Hydroxy-p-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 175…179 °C
MDL: MFCD00002454
CAS-Nummer: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 179 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %