6-Hydroxy-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
163860100
163860500
ACRO163860100EA
55.2
EUR
ACRO163860100
ACRO163860500
6-Hydroxy-m-toluylsäure 98%
6-Hydroxy-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 313 Schmelzpunkt: 151…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002461 CAS-Nummer: 89-56-5 EINECS: 201-918-6 Merck Index: 12,02650 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 155 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |