6-Hydroxy-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
B20040.06
B20040.14
B20040.06EA
41.9
EUR
B20040.06
B20040.14
6-Hydroxy-m-toluylsäure ≥98%
6-Hydroxy-m-toluylsäure
Purity: 98%
CAS No.: 89-56-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 151-154°
MDL No.: MFCD00002461
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 151…154 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002461 CAS-Nummer: 89-56-5 EINECS: 201-918-6 Merck Index: 12,02650 |