Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84532.550EA
4280
EUR
84532.550
84532.460
84532.950
Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molecular Weight: 88,11 g/mol Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) | Min. 99,8 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0005 % |
Wasser | Max. 0,02 % |