1-Chlor-2-phenylethan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Phenethylchlorid
L04891.09
L04891.22
L04891.36
L04891.09EA
23.3
EUR
L04891.09
L04891.22
L04891.36
1-Chlor-2-phenylethan ≥99%
1-Chlor-2-phenylethan
Purity: 99%
CAS No.: 622-24-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: -60°
Boiling Point: 82-84°/16mm
Beilstein Reference: 385969
MDL No.: MFCD00000977
Formel:
ClCH₂CH₂C₆H₅ Molecular Weight: 140.61 g/mol Siedepunkt: 82…84 °C (16 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 1.070 Flammpunkt: 66 °C (150 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000977 CAS-Nummer: 622-24-2 EINECS: 210-725-6 |