(3-Chlorpropyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20445.06
B20445.14
B20445.22
B20445.06EA
28.6
EUR
B20445.06
B20445.14
B20445.22
(3-Chlorpropyl)benzol ≥98%
(3-Chlorpropyl)benzol
Purity: 98%
CAS No.: 104-52-9
Molecular Formula: C9H11Cl
Formula Weight: 154.64
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 218-220°
MDL No.: MFCD00001001
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Siedepunkt: 218…220 °C Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 1,05 Flammpunkt: 87 °C (189 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001001 CAS-Nummer: 104-52-9 EINECS: 203-210-2 |