(4-Chlorbutyl)benzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11753.03
A11753.06
A11753.14
A11753.03EA
33.5
EUR
A11753.03
A11753.06
A11753.14
(4-Chlorbutyl)benzol ≥97%
(4-Chlorbutyl)benzol
Purity: 97%
CAS No.: 4830-93-7
Molecular Formula: C6H5(CH2)4Cl
Formula Weight: 168.67
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5180
Boiling Point: 125-128°/20mm
Beilstein Reference: 2042123
MDL No.: MFCD00037117
Formel:
(C₆H₅)(CH₂)₄Cl Molecular Weight: 168.67 g/mol Siedepunkt: 125…128 °C (20 mmHg) Dichte: 1.026 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037117 CAS-Nummer: 4830-93-7 EINECS: 225-408-8 |