Benzylchlorid 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlormethylbenzol, α-Chlortoluol, Chlorphenylmethan, (Chlormethyl)benzol
405090010 405092500 405090050 405090025
ACRO405090010EA 42.3 EUR
ACRO405090010 ACRO405092500 ACRO405090050 ACRO405090025
Benzylchlorid 99% stabilisiert
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Siedepunkt: 179,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –39 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.25 % propylene oxide