Benzylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Chlormethylbenzol, α-Chlortoluol, Chlorphenylmethan, (Chlormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9050
8.01809.0100EA 26.3 EUR
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9050
Benzylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
Siedepunkt: 179,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41,2 °C
Dichte: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,01131
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 179.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials