Benzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlormethylbenzol, α-Chlortoluol, Chlorphenylmethan, (Chlormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
185558-50G
185558-1KG
185558-250G
185558-2KG
SIAL185558-50GEA
32.6
EUR
SIAL185558-50G
SIAL185558-1KG
SIAL185558-250G
SIAL185558-2KG
Benzylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzylchlorid
Formel:
(C₆H₅)CH₂Cl Molecular Weight: 126.59 g/mol Siedepunkt: 179,3 Schmelzpunkt: –41.2 °C Dichte: 1.103 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 52 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000889 CAS-Nummer: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN: 1738 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01131 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...