α-Methylstyrol stabilisiert zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isopropenylbenzol, 2-Phenylpropen
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06086.0100 8.06086.1000
8.06086.0100EA 26.9 EUR
8.06086.0100 8.06086.1000
α-Methylstyrol stabilisiert zur Synthese
α-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 165,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008859
CAS-Nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 167 g/l (48 °C)
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 105 - 108 °C
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 9.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 205 °C