2,3-Dichlortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11206.14 A11206.18 A11206.22
A11206.14EA 73 EUR
A11206.14 A11206.18 A11206.22
2,3-Dichlortoluol ≥98%
2,3-Dichlortoluol
Purity: 98% CAS No.: 32768-54-0 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5510 Melting Point: 4° Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 2412384 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000546
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161.03 g/mol
Siedepunkt: 207…208 °C
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1.229
Flammpunkt: 83 °C (181 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000546
CAS-Nummer: 32768-54-0
EINECS: 251-203-8
UN: 3082
ADR: 9 III