2,6-Dichlortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
B24463.14 B24463.22 B24463.36
B24463.14EA 25.8 EUR
B24463.14 B24463.22 B24463.36
2,6-Dichlortoluol ≥99%
2,6-Dichlortoluol
Purity: 99% CAS No.: 118-69-4 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5510 Melting Point: 2° Boiling Point: 196-203° Beilstein Reference: 1907194 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00000576
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 196…203 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,254
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000576
CAS-Nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III