2,4-Dichlortoluol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-DCT
163280010
163282500
ACRO163280010EA
131
EUR
ACRO163280010
ACRO163282500
2,4-Dichlortoluol 99%
2,4-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ Molecular Weight: 161,03 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –14 °C Dichte: 1,24 g/cm³ Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000583 CAS-Nummer: 95-73-8 EINECS: 202-445-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...