α,2,4-Trichlortoluol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dichlor-4-(chlormethyl)benzol, 2,4-Dichlorbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-2,4-dichlorbenzol
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 33.1 EUR
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlortoluol 99%
α,2,4-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Molecular Weight: 195,47 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2,7 °C
Dichte: 1,4 g/cm³
Flammpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000895
CAS-Nummer: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)